Learn More
Dietilaminoetil dextrano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465949 100 g 100 g
15455949 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63781.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.56€
    177.65€ / 100 g
    Ahorro 54.91€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 9015-73-0
DEAE-Dextran is used in the development of sustained release protein delivery and nucleic acid transfection systems. It has been speculated that DEAE-Dextran may cause a stimulation of the helper T-cell function in antibody synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El DEAE-Dextran se utiliza en el desarrollo de sistemas de liberación sostenida de proteínas y de transfección de ácidos nucleicos. Está consolidado el uso de DEAE-Dextran como adyuvante eficaz en la producción de vacunas. Por ejemplo, el DEAE-Dextran se ha utilizado para la inmunización de cobayas y cerdos con fiebre aftosa inactivada y monos rhesus con el virus de la encefalomielitis equina Venezulea inactivado, IVEE. El mecanismo de acción de DEAE-Dextran no está claro. El efecto sobre la respuesta humoral de los monos rhesus a la vacuna IVEE da como resultado una respuesta IgM-IgG típica. Se ha especulado que el DEAE-Dextran puede provocar una estimulación de la función de las células T auxiliares en la síntesis de anticuerpos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9015-73-0
Número MDL MFCD00081561
Sinónimo DEAE-Dextran
Nombre IUPAC Diethylaminoethyl dextran
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethylaminoethyl dextran
Color Blanco
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,2936
Información de solubilidad Soluble in water.
Forma física Polvo