Learn More
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Código de producto. 16491586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491586 500 mg 500 miligramos
16465236 100 mg 100 miligramos
16411139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109656
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H31NO4
Cantidad 500 mg
Sinónimo DHHB
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Peso molecular (g/mol) 397.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.51
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid