Learn More
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Código de producto. 16411139
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411139 1 g 1 g
16491586 500 mg 500 miligramos
16465236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16411139 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109656
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H31NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo DHHB
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Peso molecular (g/mol) 397.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.51
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid