Learn More
Dietilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine |
| CAS | 109-89-7 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | Diethylamine (8CI), N-Ethylethanamine, DEA, N,N-Diethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCNCC |
| Nombre IUPAC | N-etiletanomina |
| Peso molecular (g/mol) | 73.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.0891 |