Learn More
Salicilato de dietilamina, TRC
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Diethylammonium Salicylate |
| CAS | 4419-92-5 |
| Fórmula molecular | C7 H6 O3 . C4 H11 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with N-ethylethanamine (1:1), Salicylic acid, Et2NH salt (6CI), Salicylic acid, compd. with Et2NH (7CI), Salicylic acid, compd. with diethylamine (1:1) (8CI), Diethylamine, compd. with salicylic acid (1:1) (8CI), Ethanamine, N-ethyl-, 2-hydroxybenzoate (9CI), Artrogota, Damsal, Diethylamine salicylate, Diethylammonium salicylate, Salicylate diethylamine, Salicylic acid diethylamine salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3.C4H11N/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;1-3-5-4-2/h1-4,8H,(H,9,10);5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCNCC.OC(=O)c1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | N-etiletanamina; Ácido 2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 211.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1208 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?