Learn More
Aducto de dietilamina (óxido nítrico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine (nitric oxide) Adduct |
| CAS | 372965-00-9 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N . C4 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethanamine, N-ethyl-, compd. with 1,1-diethyl-2-hydroxy-2-nitrosohydrazine (1:1), Hydrazine, 1,1-diethyl-2-hydroxy-2-nitroso-, compd. with N-ethylethanamine (1:1) (9CI), 1,1-Diethyl-2-hydroxy-2-nitrosohydrazine diethylammonium salt, Diethylamine NONOate diethylammonium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N3O2.C4H11N/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;1-3-5-4-2/h9H,3-4H2,1-2H3;5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCNCC.CCN(CC)N(O)N=O |
| Nombre IUPAC | N-(dietilamino)-N-hidroxinitroso amida; N-etiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 206.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1743 |