Learn More
Dietilamina, Mikromol™
Descripción
Dietilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine |
| CAS | 109-89-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethylamine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H11 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCNCC |
| Nombre IUPAC | N-etiletanomina |
| Mostrar más |