Learn More
Clorhidrato de dietilamina, TRC
Código de producto. 30382341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382341 25 g 25 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44349025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamine Hydrochloride
CAS 660-68-4
Fórmula molecular C4H12ClN
Cantidad 25 g
Sinónimo Diethylammonium Chloride, N-Ethylethanamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCNCC
Nombre IUPAC N-etiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 109.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0658