Learn More
Dietilamina-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine-D11 |
| CAS | 1173019-51-6 |
| Fórmula molecular | C4 D11 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2,2-d5-amine-d, N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), N-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)ethan-1,1,2,2,2-d5-amine-d (ACI), N,1,1,2,2,2-Hexadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine, N-(Ethyl-d5)ethan-d5-amine-d, Diethyl-d10-amine-d, Diethylamine-d11, Diethylamine-D11 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2/hD |
| SMILES | [2 H]N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,1,1,2,2,2-hexadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 84.2046 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.1582 g/mol |
| Mostrar más |