Learn More
Dietilamina, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
La dietilamina se utiliza como inhibidora de la corrosión. También se utiliza en la producción de caucho, resinas, colorantes y productos farmacéuticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
La dietilamina se utiliza como inhibidor de corrosión. También se utiliza en la producción de caucho, resinas, colorantes y productos farmacéuticos. También se utiliza para cocinar dietilamida de ácido lisérgico (LSD) y está estrictamente vigilado por la Administración de Control de Drogas (DEA).
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, cloroformo y teracloruro de carbono.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine |
| Punto de fusión | °C to 50°C |
| Densidad | 0.706 |
| Punto de ebullición | 54°C to 55°C |
| Temperatura de inflamación | -28°C (-18°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99% |
| Índice de refracción | 1.385 |
| Cantidad | 2500 mL |
| Beilstein | 605268 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Diethylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylamine