Learn More
Dietilamina, +99 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10093073 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tambor metálico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 litro
250 ML
5 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10093073 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10001510 5 mL Glass bottle 5 ml
10636922 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10001500 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11975161 10 L Tambor metálico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10093073 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149452500
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-89-7
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Número MDL MFCD00009032
Clave InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMILES CCNCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamine
Punto de fusión -50.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7100g/mL
Punto de ebullición 55.0°C
Temperatura de inflamación −23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NH
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Cantidad 250 mL
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Índice Merck 15, 3122
Gravedad específica 0.71
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic, solvents
Nombre IUPAC N-etiletanomina
Viscosidad 0.34 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.