Learn More
Dietilamina ≥ 99,5 %, ChromAR™ para HPLC, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15528734
Cambiar vista
Click to view available options
2,5 l
Código de producto.
15528734 2,5 l
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15528734 Proveedor Macron Fine Chemicals N.º de proveedor 672825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Adecuado para cromatografía líquida y espectrofotometría UV
  • Absorbancia ultravioleta (célula de 1,00 cm frente al agua):
    • a 300 nm (máx. 0,3)
    • a 320 nm (máx. 0,15)
    • a 350 nm (máx. 0,05)
    • a 400 nm (máx. 0,004)
  • Absorbancia ultravioleta (ruta de 1,00 cm frente al agua):
    • a 400 nm (máx. 0,004)
Especificaciones
CAS 109-89-7
Punto de ebullición 56°C
Temperatura de inflamación -23°C
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.5%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H11N
Número MDL MFCD00009032
Cantidad 2.5 L
Número UN 1486
Residuos después de la evaporación max. 0.005%
Clave InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNCC
Nombre IUPAC dietilamina
Peso molecular (g/mol) 73.14