Learn More
Dietilamina 2000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322924 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322924 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12604500WA2000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamine
CAS 109-89-7
Nombres de analitos o componentes Diethylamine
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C4 H11 N
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCNCC
Nombre IUPAC N-etiletanomina
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 73.14
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 73,0891 g/mol