Learn More
Cloruro de dietilaluminio, 96 %, 25 % p/p en heptano
Código de producto. 11366389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366389 25 g 25 g
11376389 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089035.ND
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-10-6
Fórmula molecular C4H10AlCl
Peso molecular (g/mol) 120.56
Número MDL MFCD00000459
Clave InChI YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diethylaluminum chloride, aluminum, chlorodiethyl, diethylaluminium chloride, deac, chlorodiethylaluminum, diethylchloroaluminum, diethylaluminum monochloride, deak, aluminum diethyl monochloride, aluminum, dichlorotetraethyldi
PubChem CID 7277
SMILES CC[Al](Cl)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylaluminum chloride
Color Incolora
Temperatura de inflamación −18°C (−1°F)
Olor Petroleum-like
Fórmula lineal (C2H5)2AlCl
Cantidad 25 g
Número UN UN3394
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with hexane.
Nombre IUPAC cloro(dietil)alumano
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.56
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido