Learn More
Vinilfosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10465745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10465745 100 g Frasco de vidrio 100 g
10410822 10 g Frasco de vidrio 10 g
10081711 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10465745 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152151000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 682-30-4 | C6H13O3P | 164.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 682-30-4
Fórmula molecular C6H13O3P
Peso molecular (g/mol) 164.14
Número MDL MFCD00009079
Clave InChI DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
PubChem CID 69629
Nombre IUPAC 1-[etenil(etoxi)fosforil]oxi-etano
SMILES CCOP(=O)(OCC)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl vinylphosphonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 202°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)CH=CH2
Índice de refracción 1.4280 to 1.43
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido