Learn More
Vinilfosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl vinylphosphonate |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0600g/mL |
| Punto de ebullición | 202°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (C2H5O)2P(O)CH=CH2 |
| Índice de refracción | 1.4280 to 1.43 |
| Mostrar más |