Learn More
Dietiluretano, TRC
Código de producto. 30428891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30428891 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30428891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD556590500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Urethane
CAS 3553-80-8
Fórmula molecular C7H15NO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ethyl N,N-diethylcarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2/c1-4-8(5-2)7(9)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES O=C(OCC)N(CC)CC
Nombre IUPAC dietilcarbamato de etilo
Peso molecular (g/mol) 145.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.11
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.