Learn More
Dietiluretano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Urethane |
| CAS | 3553-80-8 |
| Fórmula molecular | C7H15NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl N,N-diethylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2/c1-4-8(5-2)7(9)10-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OCC)N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | dietilcarbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.11 |