Learn More
Ureidomalonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Ureidomalonate |
| CAS | 500880-58-0 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O5/c1-3-14-6(11)5(10-8(9)13)7(12)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H3,9,10,13) |
| SMILES | CCOC(=O)C(NC(=O)N)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(carbamoilamino)propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 218.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0903 |