Learn More
Triclorometilfosfonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361398 2 g 2 g
11371398 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010306.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 866-23-9 | C5H10Cl3O3P | 255.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 866-23-9
Fórmula molecular C5H10Cl3O3P
Peso molecular (g/mol) 255.46
Número MDL MFCD00013666
Clave InChI RVAQSYWDOSHWGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl trichloromethylphosphonate, diethyl trichloromethyl phosphonate, phosphonic acid, trichloromethyl-, diethyl ester, methanephosphonic acid, trichloro-, diethyl ester, diethyltrichloromethylphosphonate, wln: gxggpo&o2&o2, 4-03-00-00262 beilstein handbook reference, trichloromethylphosphonic acid diethyl, diethoxyphosphino trichloromethyl-1-one
PubChem CID 70085
Nombre IUPAC 1-[etoxi(triclorometil)fosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(OCC)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl trichloromethylphosphonate
Densidad 1.3670 g/mL
Punto de ebullición 128°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 2 g
Número UN UN3278
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido