Learn More
trans-1,2-Ciclopropanodicarboxilato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10062220 5 g Frasco de vidrio 5 g
10045813 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169180050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3999-55-1 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3999-55-1
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00198002
Clave InChI SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
Sinónimo diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, trans-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2r-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1r,2r-rel, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,3-diethyl ester, 1r,2r-rel, 1s,2s-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyltrans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-1,2-diethoxycarbonyl-cyclopropane
PubChem CID 11715303
Nombre IUPAC dietilo (1R,2R)-ciclopropano-1,2-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CC1C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 70°C to 75°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H4(CO2C2H5)2
Índice de refracción 1.4400 to 1.442
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido después derretirse