Learn More
Tetrafluorosuccinato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389175 5 g 5 g
11379175 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16469.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 377-71-9 | C8H10F4O4 | 246.158 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 377-71-9
Fórmula molecular C8H10F4O4
Peso molecular (g/mol) 246.158
Número MDL MFCD00015155
Clave InChI BLZSSBPZHBFNBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl tetrafluorosuccinate, diethyl perfluorosuccinate, butanedioic acid, tetrafluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2,3,3-tetrafluorosuccinate, butanedioic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro-, 1,4-diethyl ester, 1,4-diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutanedioate, diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutane-1,4-dioate, diethyltetrafluorosuccinate, ethyl perfluorosuccinate, acmc-1cqkj
PubChem CID 67834
Nombre IUPAC dietilo 2,2,3,3-tetrafluorobutanodioato
SMILES CCOC(=O)C(C(C(=O)OCC)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl tetrafluorosuccinate
Densidad 1.273
Punto de ebullición 78°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.368
Cantidad 5 g
Beilstein 1798175
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.16
Porcentaje de pureza 97%