Learn More
Terc-butilmalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357246 25 g 25 g
11337246 1 g 1 g
11347246 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09131.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 759-24-0 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Diethyl tert-butylmalonate is used in the preparation of enantiomers of 4-tert-butyl-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El terc-butilmalonato de dietilo se utiliza en la preparación de enantiómeros de 4-terc-butilo-3-isopropilo-2,6,7-trioxa-1-fosfabiciclo[2.2.2]octano 1-sulfuro.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 759-24-0
Fórmula molecular C11H20O4
Peso molecular (g/mol) 216.28
Número MDL MFCD00009152
Clave InChI RJNICNBRGVKNSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl tert-butylmalonate, diethyl t-butylmalonate, diethyl 1,1-dimethylethyl malonate, diethyl 2-tert-butyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl-, diethyl ester, diethyltert-butylmalonate, diethyl 2-tert-butylmalonate #, tert-butylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-tert-butylpropanedioate
PubChem CID 69798
Nombre IUPAC 2-terc-butilpropanedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl tert-butylmalonate
Densidad 0.978
Punto de ebullición 102°C to 104°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 25 g
Beilstein 1781709
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 97%