Learn More
Terc-butilmalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethyl tert-butylmalonate is used in the preparation of enantiomers of 4-tert-butyl-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El terc-butilmalonato de dietilo se utiliza en la preparación de enantiómeros de 4-terc-butilo-3-isopropilo-2,6,7-trioxa-1-fosfabiciclo[2.2.2]octano 1-sulfuro.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl tert-butylmalonate |
| Densidad | 0.978 |
| Punto de ebullición | 102°C to 104°C (11 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 90°C (194°F) |
| Índice de refracción | 1.425 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1781709 |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.28 |
| Porcentaje de pureza | 97% |