Learn More
Tereftalato de dietilo, TRC
Código de producto. 30385335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385335 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30385335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4451305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic Acid Diethyl Ester
CAS 636-09-9
Fórmula molecular C12 H14 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Terephthalic acid, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Diethyl terephthalate, NSC 68816, p-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, p-Diethyl phthalate, Terephthalic acid diethyl ester, Terephthalic acid, bis-ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 222.2372
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892