Learn More
Tereftalato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279640 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10579082 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10279640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407450250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-09-9
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00039891
Clave InChI ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 12483
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl terephthalate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 42.0°C to 45.0°C
Color Blanco
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 302.0°C
Temperatura de inflamación 117°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino