Learn More
Tereftalato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl terephthalate |
| Punto de fusión | 44°C to 46°C |
| Densidad | 1.1 |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.24 |
| Porcentaje de pureza | 95% |