Learn More
Tereftalato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439357 10 g 10 g
11449357 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21401.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-09-9
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00039891
Clave InChI ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 12483
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl terephthalate
Punto de fusión 44°C to 46°C
Densidad 1.1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 95%