Learn More
Sulfato de dietilo, TRC
Código de producto. 30387005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387005 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30387005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444970100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Sulphate
CAS 64-67-5
Fórmula molecular C4H10O4S
Cantidad 100 g
Sinónimo Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Nombre IUPAC sulfato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 154.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.03