Learn More
Sulfato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Sulphate |
| CAS | 64-67-5 |
| Fórmula molecular | C4H10O4S |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOS(=O)(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | sulfato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.03 |