Learn More
Dietil Sulfona, TRC
Código de producto. 17958594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17958594 2.5 g 2.50 g
17930095 25 g 25 g
17909454 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17958594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4450102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-35-3
Fórmula molecular C4 H10 O2 S
Peso molecular (g/mol) 122.19
Sinónimo Ethane, 1,1'-sulfonylbis-, Ethyl sulfone (6CI,7CI,8CI), Diethyl sulfone, NSC 145719
Nombre IUPAC 1-etilsulfoniletano
SMILES CCS(=O)(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Sulfone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0402