Learn More
Sulfuro de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylsulfide |
| CAS | 352-93-2 |
| Fórmula molecular | C4 H10 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Ethane, 1,1'-thiobis-, Ethyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[ethane], (Ethylsulfanyl)ethane, 3-Thiapentane, Diethyl sulfide, Diethylthioether, Ethyl monosulfide, Ethyl thioether, Ethylthioethane, NSC 75157, Thioethyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10S/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCSCC |
| Nombre IUPAC | etilsulfaniletano |
| Peso molecular (g/mol) | 90.1872 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0503 |