Learn More
Sulfuro de dietilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11322186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Unit Size:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11322186 100 g 100 g
11312186 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11322186 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L03493.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 352-93-2 | C4H10S | 90.18 g/mol
Diethyl sulfide is used as a solvent for anhydrous mineral salts and in plating baths for coating metals with gold or silver. It is used as a flavoring agent. It is also used in the addition reaction with platinum dichloride to prepare platinum ethynyl dimers and polymers with pendant ferrocenyl group. Further, it is used in the preparation of triethylsulfoniuim ethylsulfate by reaction with sulfuric acid diethyl ester. In addition to this, it is used in the quantification procedure of volatile sulfur compounds by solid-phase microextraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de dietilo se utiliza como disolvente para sales minerales de anhidro y en baños de recubrimiento para el recubrimiento de metales con oro o plata. Se utiliza como agente aromatizante. También se utiliza en la reacción de adición con dicloruro de platino para preparar dimeros de etinilo de platino y polímeros con grupo de ferrocenilo colgante. Además, se utiliza en la preparación de etilsulfato de trietilsulfonio por su reacción con el éster de dietilo de ácido sulfúrico. Asimismo, se utiliza en el procedimiento de cuantificación de compuestos de azufre volátiles mediante microextracción en fase sólida.
Solubilidad
Miscible con alcohol, etanol y éter. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 352-93-2
Fórmula molecular C4H10S
Peso molecular (g/mol) 90.18
Número MDL MFCD00009270
Clave InChI LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl sulfide, ethyl sulfide, ethyl thioether, 3-thiapentane, diethylthioether, thioethyl ether, ethylthioethane, 1,1'-thiobisethane, diethyl sulphide, ethane, 1,1'-thiobis
PubChem CID 9609
ChEBI CHEBI:27710
Nombre IUPAC etilsulfaniletano
SMILES CCSCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl sulfide
Punto de fusión -104°C
Densidad 0.835
Punto de ebullición 90°C to 92°C
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Olor Garlic-like
Índice de refracción 1.442
Cantidad 100 g
Número UN UN2375
Beilstein 1696909
Índice Merck 14,3854
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.19
Porcentaje de pureza 96%