Learn More
Sulfato de dietilo-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Sulfate-d10 |
| CAS | 96617-81-1 |
| Fórmula molecular | C4 D10 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Parecoxib Impurity 45-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | sulfato de bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 164.246 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.093 |