Learn More
Sulfato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10627763 10 L Tambor de plástico 10 litros
10560401 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10589410 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10438450 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10627763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114560100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-67-5
Fórmula molecular C4H10O4S
Peso molecular (g/mol) 154.18
Número MDL MFCD00009099
Clave InChI DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
Nombre IUPAC sulfato de dietilo
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl sulfate
Punto de fusión -24.0°C
Densidad 1.1795g/mL
Punto de ebullición 208.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (C2H5O)2SO2
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 10 L
Beilstein 01,327
Fieser 01,253
Índice Merck 15,3149
Gravedad específica 1.1795
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohol and ether
Viscosidad 1.79 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido