Learn More
Sulfato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309095 100 mL 100 ml
11319095 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11309095 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14291.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-67-5
Fórmula molecular C4H10O4S
Peso molecular (g/mol) 154.18
Número MDL MFCD00009099
Clave InChI DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
Nombre IUPAC sulfato de dietilo
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl sulfate
Punto de fusión -25°C
Densidad 1.177
Punto de ebullición 208°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.4005
Cantidad 100 mL
Número UN UN1594
Beilstein 1209714
Índice Merck 14,3130
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza 98%