Learn More
Succinato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinic acid diethyl ester |
| CAS | 123-25-1 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Succinic acid-diethyl ester, Butanedioic acid, 1,4-diethyl ester (ACI), Butanedioic acid, diethyl ester (9CI), Succinic acid, diethyl ester (6CI, 8CI), 1,4-Diethyl butanedioate, Butandioic acid diethyl ester, Clorius, DESU, Diethyl 1,2-ethanedicarboxylate, Diethyl butanedioate, Diethyl succinate, Ethyl succinate, NSC 8875 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | butanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0892 |