Learn More
Succinato de dietilo-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinic Acid Diethyl Ester-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 52089-62-0 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H10 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butanedioic-d4 acid, 1,4-diethyl ester (ACI), 1,4-Diethyl butanedioate-d4 (ACI), Butanedioic-d4 acid, diethyl ester (9 CI), Butanedioic-d4 acid diethyl ester, Diethyl Succinate-d4, Succinic Acid Diethyl Ester-2,2,3,3-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)OCC)C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3-tetradeuteriobutanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 178.219 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1143 g/mol |
| Mostrar más |