Learn More
Succinato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225440 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10494025 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
15189183 25 kg Lata de plástico 25 Kg
3 options
Código de producto. 10225440
Marca: Thermo Scientific Acros 150540010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-25-1 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-25-1
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.2
Número MDL MFCD00009208
Clave InChI DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
PubChem CID 31249
Nombre IUPAC butanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl succinate
Acidez 0.2mg KOH/g max.
Punto de fusión -20.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 217.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210
Cantidad 1 kg
Beilstein 02,609
Índice Merck 15,8999
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido