Learn More
Succinato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334499 100 g 100 g
11452438 500 g 500 g
11462438 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15777.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-25-1 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
It is employed as emollients, masking agents, plasticisers and solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como emoliente, agente de enmascaramiento, plastificador y disolvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-25-1
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.196
Número MDL MFCD00009208
Clave InChI DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
PubChem CID 31249
Nombre IUPAC butanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl succinate
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.043
Punto de ebullición 216°C to 218°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.42
Cantidad 100 g
Beilstein 907645
Índice Merck 14,8869
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98%