Learn More
Suberato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467776 50 g 50 g
11477776 250 g 250 g
11344499 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14735.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2050-23-9 | C12H22O4 | 230.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-23-9
Fórmula molecular C12H22O4
Peso molecular (g/mol) 230.30
Número MDL MFCD00009217
Clave InChI PEUGOJXLBSIJQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl suberate, ethyl suberate, octanedioic acid, diethyl ester, diethylsuberate, suberic acid diethyl ester, 1,8-diethyl octanedioate, acmc-1ce5z, ksc492k9j, octanedioic acid diethyl ester, octanedioic acid,1,8-diethyl ester
PubChem CID 16301
Nombre IUPAC octanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl suberate
Densidad 0.98
Punto de ebullición 282°C to 283°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3CH2O2C(CH2)6CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.432
Cantidad 50 g
Beilstein 1785500
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza 99%