Learn More
Dietilo Stilbestrol beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30004506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004506 5 mg 5 miligramos
30008606 1 mg 1 miligramo
30008318 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4450205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2408-40-4
Fórmula molecular C24 H28 O8
Peso molecular (g/mol) 444.47
Sinónimo Diethyl Stilbestrol-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-[(E)-4-(4-hidroxifenil)hex-3-en-3-il]fenoxi]oxano-2-carboxílico
SMILES CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)\c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylstilbestrol beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28O8/c1-3-17(13-5-9-15(25)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(12-8-14)31-24-21(28)19(26)20(27)22(32-24)23(29)30/h5-12,19-22,24-28H,3-4H2,1-2H3,(H,29,30)/b18-17+/t19-,20-,21+,22-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1784
Porcentaje de pureza >95%