Learn More
sec-Butilomalonato de dietilo, 96 %
Código de producto. 11358705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358705 5 g 5 g
11368705 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12253.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-27-2
Fórmula molecular C11H20O4
Peso molecular (g/mol) 216.277
Número MDL MFCD00015194
Clave InChI MIIZSUOEOUHAIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl sec-butylmalonate, diethyl 2-sec-butyl malonate, sec-butylmalonic acid diethyl ester, diethyl 1-methylpropyl malonate, diethyl 1-methylpropylmalonate, sec-butylmalonic acid, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-sec-butyl propanedioate, diethyl s-butylmalonate, diethylsec-butylmalonate, acmc-209prt
PubChem CID 78940
Nombre IUPAC 2-butan-2-ilpropanedioato de dietilo
SMILES CCC(C)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl sec-butylmalonate
Densidad 0.98
Punto de ebullición 110°C to 114°C (18 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1709561
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 96%