Learn More
Dietilo Rivastigmina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1838 |