Learn More
Diethyl-pythiDC, MedChemExpress
Código de producto. 16463788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463788 10 mg 10 miligramos
16462856 25 mg 25 miligramos
16460167 50 mg 50 miligramos
16424846 100 mg 100 miligramos
16406517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103068
MedChemExpress Diethyl-pythiDC is an inhibitor of collagen prolyl 4-hydroxylases (CP4Hs).
Diethyl-pythiDC is an inhibitor of collagen prolyl 4-hydroxylases (CP4Hs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl-pythiDC
Forma física Solid
CAS 1821370-70-0
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14N2O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (108.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=NC=C(C(OCC)=O)S2)N=C1)OCC
Peso molecular (g/mol) 306.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.34
Porcentaje de pureza 99.75%