Learn More
Dietil-pirocarbonato, TRC
Código de producto. 30369290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
30369290 25 g
1 options
Código de producto. 30369290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44204525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Fórmula molecular C6H10O5
Cantidad 25 g
Sinónimo Dicarbonic Acid, Diethyl Ester, Formic Acid, Oxydi-, Diethyl Ester, Pyrocarbonic Acid Diethyl Ester, Baycovin, DEPA, DEPC, Dekapex, Diethyl Dicarbonate, Diethyl Oxydiformate, Diethyl Pyrocarbonate, Piref, Ue 5908
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528