Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Pyrocarbonate |
| Nombre de nota | Inhibidor de la ribonucleasa. |
| CAS | 1609-47-8 |
| Densidad | 1.12 g/mL |
| Fórmula molecular | C6H10O5 |
| Número MDL | MFCD00009106 |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid |
| Clave InChI | FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)OC(=O)OCC |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethyl Pyrocarbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate