Learn More
Dietil pirocarbonato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416672 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416672 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11416672 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215090280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    478.80€ / 100 ml
    Ahorro 96.20€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se usa para inactivar las enzimas de ARNasa. Pirocarbonato de dietilo, MP Biomedicals es sensible a la humedad y el pH. El DEPC también es sensible al amoníaco, que causa la descomposición a uretano, un posible cancerígeno. Protege el ARN contra la degrad
El DEPC inactiva la ARNasa en solución a aproximadamente el 0,1 % (v/v). Inhibe la unión de la ryanodina a los canales de los receptores de ryanodina/Ca2+ en el músculo esquelético de manera dependiente de la dosis y el tiempo y aumenta la permeabilidad de Ca2+ de las vesículas SR. El DEPC es eficaz como inhibidor de la nucleasa con una variedad de usos:
  • Reactivo de modificación para los residuos de His y Tyr en las proteínas.
  • Robusta sonda para las alteraciones estructurales en el dsADN, que reacciona con bases total o parcialmente desapiladas.
  • Se utiliza para modificar las proteínas y los ácidos nucleicos.
  • Reacción PCR para el tratamiento del agua desionizada, que reduce el riesgo de que el ARN sea degradado por las RNasas.
  • Hibridación Dot blot, para diluir el ARN total aislado de diferentes microorganismos.
Especificaciones
CAS 1609-47-8
Densidad 1,101 g/mL a 25 °C (Lit.)
Punto de ebullición 93 °C a 94 °C (18 mmHg)(literatura)
Fórmula molecular C6H10O5
Índice de refracción n20/D 1.398 (Lit.)
Número MDL MFCD00009106
Cantidad 100 mL
Sinónimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
Información de solubilidad Soluble en alcoholes, ésteres, cetonas, hidrocarburos. Se puede preparar una solución al 50% en peso y peso en etanol. Son solubles lentamente en agua, con descomposición hidrolítica que produce etanol y CO2.
Clave InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Nombre IUPAC carbonato etílico de etoxicarbonilo
Peso molecular (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.10
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de trabajo:Para el tratamiento del agua para inhibir la ARNasa:añadir 1 ml de DEPC a 1 l de agua.Dejar reposar durante la noche.Esterilizar en autoclave.
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl Pyrocarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate