Learn More
Pirocarbonato de dietilo, > 97 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15815388 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15815388 100 mL Frasco de plástico 100 ml
15805388 25 mL Frasco de plástico 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15815388 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J14710.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.24€
    386.65€ / 100 ml
    Ahorro 84.59€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.141 g/mol
  • Un inhibidor fuerte y no específico de la ribonucleasa
  • Reacciona con N1 de residuos de histidina en proteínas bajo condiciones moderadas
  • Se utiliza para entrecruzarse y modificar proteínas por etoxiformilación de NH2 y los grupos imidazol en las proteínas
  • Reacciona con aminas y, por lo tanto, no se puede usar con tampón Tris
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibidor fuerte y no específico de la ribonucleasa
  • Reacciona con N1 de residuos de histidina en proteínas bajo condiciones moderadas.
  • Se utiliza para entrecruzarse y modificar proteínas por etoxiformilación de NH2 y los grupos imidazol en las proteínas
  • Reacciona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1609-47-8
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.141
Número MDL MFCD00009106
Clave InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Nombre IUPAC carbonato etílico de etoxicarbonilo
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl Pyrocarbonate
Punto de fusión 69°C
Densidad 1.101
Punto de ebullición 93°C to 94°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.398
Cantidad 100 mL
Beilstein 637031
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Ultrapuro
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl pyrocarbonate, Ultrapure, Thermo Scientific
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate