Learn More
Pirocarbonato de dietilo, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl pyrocarbonate |
| Densidad | 1.1175g/mL |
| Punto de ebullición | 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 69°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.97 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | O(CO2C2H5)2 |
| Índice de refracción | 1.3960 to 1.4000 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 03,IV,18 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Diethyl pyrocarbonate